Merck
434000
Sigma-Aldrich
臭化鉄(II)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
別名:
臭化第一鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeBr2
CAS番号:
分子量:
215.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
beads
溶解性:
ethanol: very soluble(lit.)
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
beads
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
bp
934 °C (lit.)
mp
684 °C (lit.)
溶解性
ethanol: very soluble(lit.)
密度
4.63 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Br[Fe]Br
InChI
1S/2BrH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
434000-VAR:
434000-1G:4548173940977
434000-5G:
434000-BULK:
434000-5G-PW:
434000-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pavel Chábera et al.
Nature, 543(7647), 695-699 (2017-03-31)
Transition-metal complexes are used as photosensitizers, in light-emitting diodes, for biosensing and in photocatalysis. A key feature in these applications is excitation from the ground state to a charge-transfer state; the long charge-transfer-state lifetimes typical for complexes of ruthenium and
資料
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.