Merck
208434
Sigma-Aldrich
臭化マンガン(II) 四水和物
98%
別名:
Manganese dibromide tetrahydrate, Manganese(2+) dibromide tetrahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MnBr2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
286.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
98%
フォーム:
crystalline
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystalline
SMILES記法
O.O.O.O.Br[Mn]Br
InChI
1S/2BrH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208434-VAR:
208434-50G:4548173931241
208434-BULK:
208434-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marion Dufour et al.
ACS nano, 13(5), 5326-5334 (2019-04-13)
Zinc blende II-VI semiconductor nanoplatelets (NPLs) are defined at the atomic scale along the thickness of the nanoparticle and are initially capped with carboxylates on the top and bottom [001] facets. These ligands are exchanged on CdSe NPLs with halides