Merck
341622
Sigma-Aldrich
ブロモペンタカルボニルマンガン(I)
98%
別名:
ブロモペンタカルボニルマンガン(I), ペンタカルボニルマンガンブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrMn(CO)5
CAS番号:
分子量:
274.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
powder or crystals
反応適合性
core: manganese
reagent type: catalyst
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Mn]Br.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.BrH.Mn/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1
InChI Key
OESORJHGSXJTKX-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
ブロモペンタカルボニルマンガン(I)は以下に使用できます:
  • マンガン錯体[Mn(CO)5H]を合成するためのモノマー。この錯体は、レブリン酸(LA)のメチルテトラヒドロフランへの還元およびLAのN置換ピロリジンへのアミノ化における触媒として使用されています。
  • 二官能性配位子を持つMn(I)錯体を調製するためのモノマー。この錯体は、水素供与体として2-プロパノールを使用した、さまざまなケトンおよびイミンの移動水素化のための触媒として使用されます。
  • 選択的C2-H活性化反応における触媒。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
341622-VAR:
341622-25G:
341622-BULK:
341622-5G:4548173938011
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Miguel N Pinto et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 264, 192-202 (2017-09-04)
The gaseous signaling molecule carbon monoxide (CO) has recently been recognized for its wide range of physiological activity as well as its antineoplastic properties. However, site-specific delivery of this noxious gas presents a major challenge in hospital settings. In this
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO
資料
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.