Key Documents
8.14565
Sigma-Aldrich
di-Rhenium decacarbonyl
for synthesis
別名:
di-Rhenium decacarbonyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Re2(CO)10
CAS番号:
分子量:
652.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161603
EC Index Number:
238-202-8
形状
crystals
mp
181-184 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
InChI Key
ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex C): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3