Merck
8.14095
Sigma-Aldrich
Sodium amide crystalline
for synthesis
別名:
Sodium amide crystalline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2NNa
CAS番号:
分子量:
39.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-971-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (acidimetric)
形状
crystals
自己発火温度
450 °C
bp
400 °C/1013 hPa
mp
210 °C
密度
1.39 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
InChI Key
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質