Merck
47608
Sigma-Aldrich
ホルムアルデヒド 溶液
for molecular biology, BioReagent, ≥36.0% in H2O (T)
別名:
ホルム・アルデヒド, ホルモル, ホルマリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCHO
CAS番号:
分子量:
30.03
Beilstein:
1209228
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
品質水準
蒸気密度
1.03 (vs air)
蒸気圧
52 mmHg ( 37 °C)
製品種目
BioReagent
形状
liquid
自己発火温度
572 °F
含みます
~10% methanol as stabilizer
濃度
≥36.0% in H2O (T)
36.0-38.0% (aldehyde method)
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤0.03% free acid (as HCOOH)
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
pH
2.8-4.0
密度
1.09 g/mL at 20 °C
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/mL
λ
2 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
適合性
in accordance for electrophoresis of RNA in agarose gels
保管温度
room temp
SMILES記法
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホルムアルデヒドは、電気泳動の際にアガロースゲルに取り込まれるRNAを変性する分子生物学的試薬です。
脂肪族アルデヒドであり、いくつもの化学物質、例えばメラミンホルムアルデヒド、尿素ホルムアルデヒド、フェノールホルムアルデヒドおよび工業用樹脂、パラホルムアルデヒド、ポリオール、キレート剤、スローリリース肥料、1,4-ブタンジオールおよびヘキサメチレンテトラミンなどを合成するための工業用途において広く使用されています。
アプリケーション
ホルムアルデヒド溶液は以下の用途に適しています:
  • RNA分子の変性および分離
  • 抗菌処理
  • 細胞の固定
ホルムアルデヒド溶液は以下に使用されています:
  • ヒト精原幹細胞移植(SSCT)の固定に。
  • T細胞急性リンパ性白血病タンパク質/DNA複合体を、クロマチン免疫沈降で架橋するため。
  • ゼブラフィッシュ仔魚の、好中球染色のための固定に。
注意
沈殿物(パラホルムアルデヒド)が含まれる可能性があります。
原理
ホルムアルデヒドはRNAの二次構造を破壊し、電荷移動によりRNA種の分離および同定を可能にします。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
133.0 °F - closed cup
引火点(℃)
56.11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47608-1L-F:4548173228198
47608-BULK-F:
47608-2.5L-F:4548173228235
47608-250ML-F:4548173228204
47608-VAR-F:
47608-6X250ML-F:4548173268972
47608-INTR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jin Qian et al.
Virology, 474, 10-18 (2014-12-03)
Interferon-induced transmembrane (IFITM) proteins inhibit the entry of a large number of viruses. Not surprisingly, many viruses are refractory to this inhibition. In this study, we report that different strains of HIV and SIV are inhibited by human IFITM proteins
Y Jiang et al.
Oncogene, 34(50), 6079-6091 (2015-03-10)
Epstein-Barr virus (EBV) causes human lymphoid malignancies, and the EBV product latent membrane protein 1 (LMP1) has been identified as an oncogene in epithelial carcinomas such as nasopharyngeal carcinoma (NPC). EBV can epigenetically reprogram lymphocyte-specific processes and induce cell immortalization.
John N Griffin et al.
PLoS genetics, 11(3), e1005018-e1005018 (2015-03-11)
The production of ribosomes is ubiquitous and fundamental to life. As such, it is surprising that defects in ribosome biogenesis underlie a growing number of symptomatically distinct inherited disorders, collectively called ribosomopathies. We previously determined that the nucleolar protein, NOL11
Dannis G van Vuurden et al.
Neuro-oncology, 16(7), 946-959 (2014-01-29)
Glial brain tumors cause considerable mortality and morbidity in children and adults. Innovative targets for therapy are needed to improve survival and reduce long-term sequelae. The aim of this study was to find a candidate tumor-promoting protein, abundantly expressed in
Kerstin Hahn et al.
PloS one, 10(11), e0141824-e0141824 (2015-11-12)
Clinical, pathological and genetic examination revealed an as yet uncharacterized juvenile-onset neuroaxonal dystrophy (NAD) in Spanish water dogs. Affected dogs presented with various neurological deficits including gait abnormalities and behavioral deficits. Histopathology demonstrated spheroid formation accentuated in the grey matter
資料
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.