詳細
シグマの50 bp DNAステップラダーには、50~500 bpの50 bp反復、600~900 bpの100 bp反復、および1~3 kbの1 kb反復からなる17の平滑末端断片が含まれます。NA電気泳動の場合、10 μlのマーカーをゲルローディングバッファーで希釈し、アガロースまたはポリアクリルアミドゲルの単一レーンにロードする必要があります。ノーザンおよびサザンブロッティングに適しています。
アプリケーション
PCRで生成したDNA断片のサイズをアガロースまたはポリアクリルアミドゲルのいずれかで測定するのに適しています。
構成
シグマの50 bp DNAステップラダーは、10 mM Tris-HCl(pH 7.5)、10 mM NaCl、および1 mM EDTAの溶液で提供されます。
その他情報
DNAの平滑末端断片から成るマ-カ-です。50-500 bpは50刻み、600-900 bpは100刻み、1000-3000 bpは1000刻みの、合計17バンドです。
最適な分解能を得るために推奨されるアガロースゲルの濃度は2.0%です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
S7025-VAR:
S7025-BULK:
S7025-50UG-PW:
S7025-50UG:
S7025-50UG-LBL:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rhodotorula portillonensis sp. nov., a basidiomycetous yeast isolated from Antarctic shallow-water marine sediment.
Laich F, et al.
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 63, 3884-3891 (2013)
Alper Dede et al.
Microbial pathogenesis, 143, 104134-104134 (2020-03-15)
Soil actinomycetes are a highly common group of bacteria and frequently studied as having secondary metabolites in the potential of producing the most preferred antagonistic content. Considering the continuous variation in soil structure, there is a potential for encountering different
資料
We offers a variety of markers that aid size determination of samples separated by agarose and/or polyacrylamide gel electrophoresis. These products include markers for DNA, PCR fragments and RNA and can be concurrently run with the samples. All the markers stain well with common nucleic acid stains.