安全性情報
G2526
Sigma-Aldrich
ゲルローディングバッファー
for NA electrophoresis
別名:
6X DNA loading buffer, 6X DNA loading dye, 6X DNA loading solution, agarose gel loading buffer, agarose gel loading dye, agarose gel loading solution, sample loading buffer, sample loading dye, sample loading solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161703
NACRES:
NA.31
グレード
for molecular biology
品質水準
フォーム
liquid
その他の活性
RNAse, none detected
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゲルローディングバッファーは電気泳動における追跡用色素として利用されます。 色素はやや負電荷を帯びているため、DNAと同方向に移動し、ゲル中の分子の移動の進行状態をモニターすることができます。 移動率はゲルの組成により異なります。 ロードする前にサンプルで1:3~1:6に希釈してください。
アプリケーション
ゲルローディングバッファーは、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)で増幅した遺伝子間スペーサー領域(ISR)配列サンプル、PCRで増幅した腸粘膜のDNAサンプル、電気泳動に用いるアガロースゲル上のTrypanosoma sp DNAをローディングするために使用されています。ノーザンまたはサザンブロットハイブリダイゼーション処理に含まれることがある、アガロースゲルまたは変性剤を含まないポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)への使用に適します。
生物化学的/生理学的作用
ゲルローディングバッファーは特に核酸の変性剤を含まないポリアクリルアミドゲルまたはアガロースゲル電気泳動のために調剤されたものです。このゲルローディング溶液はブロモフェノールブルー追跡用色素および密度を高めサンプルのローディングを容易にするためショ糖を含んでいます。EDTAは二価陽イオンを必要とするヌクレアーゼを阻害し、SDSは電気泳動を妨害するDNA-タンパク質複合体の解離を助けるために、それぞれ含まれています。
構成
ゲルローディングバッファーは0.05%ブロモフェノールブルー、40% ショ糖、0.1 M EDTA(pH 8.0)および0.5% SDSを含みます。
その他情報
結晶が析出している場合は、溶液を65℃で10分間加熱して溶解させてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G2526-PH:
80624:
G2526-5ML-PW:
G2526PROC:
G2526-.4ML-KC:
G2526-VAR:
G2526-5ML:
G2526-.4ML:
G2526-.4ML-PW:
G2526-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Validation of a polymerase chain reaction assay for monitoring the therapeutic efficacy of diminazene aceturate in trypanosome-infected sheep
Bengaly Z, et al.
Veterinary Parasitology, 96(2), 101-113 (2001)
Identification of dairy lactic acid bacteria by tRNAAla-23S rDNA-RFLP
Mancini A, et al.
Journal of Microbiological Methods, 91(3), 380-390 (2012)
Comparison of diagnostic techniques for porcine proliferative enteropathy (Lawsonia intracellularis infection)
Huerta B, et al.
Journal of Comparative Pathology, 129(2-3), 179-185 (2003)
プロトコル
The CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) system was discovered in bacteria, where it functions as an adaptive immune system against invading viral and plasmid DNA.
関連コンテンツ
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation