Merck
D0672
Sigma-Aldrich
φX174 DNAマーカー Hae III消化
for DNA electrophoresis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105335
NACRES:
NA.25
品質水準
100
200
形状
liquid
使用法
200 uses (0.1 mg size)
40 uses (20 μg size)
適合性
suitable for electrophoresis (DNA)
保管温度
−20°C
詳細
Sigma′s Phi X174 DNA Marker Hae III Digest contains 11 fragments from 72 − 1,353 bp. Five ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
構成
Sigma′s Phi X174 DNA Marker Hae III Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
調製ノート
φX174RF-I DNAをHae IIIで完全に消化し、フェノ-ル抽出で精製しました。
その他情報
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.0%.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D0672-BULK-N:
D0672-VAR:
D0672-.1MG:
D0672PROC:
D0672-BULK:
D0672-20UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offers a variety of markers that aid size determination of samples separated by agarose and/or polyacrylamide gel electrophoresis. These products include markers for DNA, PCR fragments and RNA and can be concurrently run with the samples. All the markers stain well with common nucleic acid stains.