Merck
11721925001
Roche
DNA分子量マーカーXIII(50 bpラダー)
pkg of 50 μg (250 μg/ml), solution
別名:
DNAマーカー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105335
形状
solution
品質水準
包装
pkg of 50 μg (250 μg/ml)
メーカー/製品名
Roche
濃度
250 μg/mL
colorless
溶解性
water: miscible
保管温度
−20°C
詳細
特別に構築したプラスミドを制限エンドヌクレアーゼにより切断した断片混合物です。
サイズ範囲:50~750 bp及び追加バンド2642 bp
アプリケーション
DNA分子量マーカーXIII(50 bpラダー)を使用すると、PCRまたは制限酵素消化、続いてアガロースゲルで分離することにより、DNA断片のサイズを正確に測ることができます。DNA分子量マーカーXIII(50 bpラダー)をDNA分子量マーカーXIV(100 bpラダー)と組み合わせて使用すると、正確なサイズを測れます。
これらの断片は5′-突出末端を有し、標準的な充填反応により、放射性ヌクレオチド(例えば32P-dTTPまたは32P-dGTPなど)で標識できます。末端標識反応は、放射性又は非放射性ジデオキシヌクレオチド(例:DIG-11-ddUTP)とターミナルトランスフェラーゼを用いて行うことができます。
アガロースゲル用DNA分子量マーカー;以下の方法によって生成された二重鎖DNA断片の正確な分子量測定をシンプル化します:
  • 制限消化
  • PCR
  • RT-PCR
シーケンス
このミクスチャーには、以下のサイズの15本の二本鎖DNAフラグメントが含まれています(1塩基対=660ダルトン):50、100、150、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650、700、750、および追加バンド2642 bp。
:断片長は、DNA配列のコンピューター分析から得られます。マーカーのサイズ範囲に応じて、最小の断片はオーバーロードしたゲルにのみ現れます。250 bpおよび500 bpは2~3倍明るいバンドパターンです。
単位の定義
50 μg = 1A260単位
物理的形状
調製不要の溶液、250 μg/mL、TEバッファー(10 mM Tris-HCl、1 mM EDTA、pH 8.0)。
調製ノート
保管条件(使用溶液):2~8°C
解凍後、2~8°Cでさらに保管することを推奨します。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development of a polymerase chain reaction system for the detection of dog and cat meat in meat mixtures and animal feed.
Abdulmawjood, A., Schonenbrucher, H. and Bulte, M.
Journal of Food Science, 68, 1757-1761 (2003)