Merck
HT501128
Sigma-Aldrich
中性緩衝ホルマリン溶液, 10%
histological tissue fixative
別名:
Formaldehyde, Methanal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
由来生物
synthetic
品質水準
濃度
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
colorless
pH
6.90-7.10
密度
1.080 g/cm3
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
10%中性緩衝ホルマリン(NBF)は、光学顕微鏡やその他における固定化液として、世界中で最も一般的に使用されています。10% NBFは、大規模スループットの研究室に適しており、比較的短い固定化時間で使用できますが、組織の長期保存にも使用できます。ホルマリン固定は、アルデヒドとタンパク質の間で形成されると考えられており、ゲルを形成することで、in vivo関連実験において細胞成分を保持できます。一度適切に固定化されれば、組織は次の工程や染色に使用できます。
アプリケーション
ホルマリン溶液、中性緩衝液、10%、は組織の固定化に使用する、一般目的用の組織固定化液として使用されています。
ホルマリン溶液、中性緩衝液、10%は、3T3-L1前脂肪細胞株と脂肪細胞中のマウス胚性線維芽細胞を区別するための、オイルレッドO染色に使用されています。ウサギの眼や、糖尿病ラット小腸の組織学的解析において使用されています。
一般な組織固定剤としてよく用いられます。
物理的形状
中性緩衝液
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT501128-VAR:
HT501128-BULK:
HT501128-4L:4548173199825
HT501128-4L-H:
HT501128-4L-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Ablation of the transcriptional regulator Id1 enhances energy expenditure, increases insulin sensitivity, and protects against age and diet induced insulin resistance, and hepatosteatosis
Satyanarayana A, et al.
Faseb Journal, 26(1), 309-323 (2012)
Paul J Marchand et al.
Biomedical optics express, 8(7), 3343-3359 (2017-07-19)
We present a novel extended-focus optical coherence microscope (OCM) attaining 0.7 μm axial and 0.4 μm lateral resolution maintained over a depth of 40 μm, while preserving the advantages of Fourier domain OCM. Our system uses an ultra-broad spectrum from
Effects of the marine microalgae Isochrysis galbana and Nannochloropsis oculata in diabetic rats
Nu?o K, et al.
Journal of functional foods, 5(1) (2013)
Jonathan C J Wei et al.
Scientific reports, 7(1), 15885-15885 (2017-11-23)
Emerging micro-scale medical devices are showing promise, whether in delivering drugs or extracting diagnostic biomarkers from skin. In progressing these devices through animal models towards clinical products, understanding the mechanical properties and skin tissue structure with which they interact will
Recapitulating spatiotemporal tumor heterogeneity in vitro through engineered breast cancer microtissues.
Mazio c, et al.
Acta Biomaterialia, 73, 236-249 (2018)