Merck
249742
Sigma-Aldrich
トリオスミウムドデカカルボニル
98%
別名:
オスミウムカルボニル, 三-オスミウムドデカカルボニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Os3(CO)12
CAS番号:
分子量:
906.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: osmium
reagent type: catalyst
mp
224 °C (lit.)
SMILES記法
[Os].[Os].[Os].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.3Os/c12*1-2;;;
InChI Key
VUBLMKVEIPBYME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
249742-1G:
249742-250MG:
249742-BULK:
249742-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Leong, W.K. et al.
Organometallics, 16, 1079-1079 (1997)
Hung, J-T. et al.
Organometallics, 15, 5605-5605 (1996)