Merck
209090
Sigma-Aldrich
ヘキサクロロオスミウム酸(IV)カリウム
technical grade
別名:
Potassium hexachloroosmate(IV), Osmium potassium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2OsCl6
CAS番号:
分子量:
481.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
フォーム
powder
mp
600 °C (dec.) (lit.)
密度
3.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Os/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI Key
VGKQJCSDERXWRV-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Enzyme Immobilization and Mediation with Osmium Redox Polymers:オスミウムレドックスポリマーの合成にヘキサクロロオスミウム(IV)酸カリウムが使用されています(GR VandeZande, JM Olvany, JL Rutherford, 2017)。
  • P-modified hollow carbon mesoporous nanospheres decorated with ultrafine OsP alloy nanoparticles for nonacidic hydrogen evolution:OsP合金ナノ粒子で修飾されたP修飾中空メソポーラス炭素球は、電極触媒開発に有望です(M Liu, K Shi, Z Duan, M Zhang, Y Xu, Z Wang, 2022)。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
209090-250MG:
209090-BULK:
209090-1G:
209090-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)