Merck
206067
Sigma-Aldrich
ヘキサクロロ白金(IV)酸カリウム
reagent grade, 98%
別名:
カリウム白金(IV)クロリド, クロロ白金酸カリウム, 二カリウム ヘキサクロロプラチナート, 二カリウム 白金 ヘキサクロリド, 六塩化白金(IV)カリウム, 塩化カリウム白金, 第二白金 カリウム クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2PtCl6
CAS番号:
分子量:
485.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI Key
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサクロロ白金酸カリウム(K2PtCl6)は、白金ベース化合物調製用の白金(Pt)前駆体として一般に使用される無機化合物です。
アプリケーション
ヘキサクロロ白金酸カリウム(K2PtCl6)は以下の合成に使用できます。:気相ヒドロシリル化反応用のK
  • K2PtCl6-PEG/SiO2複合触媒系。
  • 水分解による水素発生反応(HER)用のPt修飾ピロリン酸ニッケルβ-Ni2P2O7/Ptおよびリン酸ニッケルNi3(PO4)2/Pt触媒。
  • 過酸化水素を分解して酸素を生成するポリピロール-白金錯体球状触媒。
小規模および高スループット用途には、ChemBeads(932175)としても入手できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
206067-25G:
206067-1G:
206067-250MG:
206067-BULK:
206067-100G:
206067-5G:
206067-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lee, J. M.; Chang, S.
Tetrahedron Letters, 47, 1375-1375 (2006)