Merck
544922
Sigma-Aldrich
ヘキサクロロオスミウム(IV)酸アンモニウム
99.99% trace metals basis
別名:
オスミウム(IV)-塩化アンモニウム, 塩化オスミウムアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2OsCl6
CAS番号:
分子量:
439.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
170 °C (subl.) (lit.)
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[NH4+].[NH4+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Os/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
InChI Key
SRBXXQDKBKTWOC-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
544922-1G:
544922-VAR:
544922-250MG:
544922-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Chee Shan Lim et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 16(9), 1898-1905 (2015-04-25)
Renewable energy sources are highly sought after as a result of numerous worldwide problems concerning the environment and the shortage of energy. Currently, the focus in the field is on the development of catalysts that are able to provide water