Merck
209104
Sigma-Aldrich
オスミウム(VI)酸カリウム 二水和物
別名:
Dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, Potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, Potassium osmium oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2OsO4·2H2O
CAS番号:
分子量:
368.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
SMILES記法
O.O.[K+].[K+].[O-][Os]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI Key
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オスミウム(VI)酸カリウム二水和物は、水およびメタノールに溶けやすく吸湿性のある遷移金属化合物で、Os化合物の合成のための試薬/触媒として広く使用されています。
アプリケーション
オスミウム(VI)酸カリウム二水和物は以下に使用できます:
  • パラジウム触媒Tsuji-Trostアミノ化による2,3,4-未保護β-N-グリコピラノシドの立体選択的合成のための試薬。
  • 隣接する2つの立体中心を持つカルボラン化ジオールの不斉合成のための触媒。
  • 多糖類のボルタンメトリー分析のためのオスミウム錯体の調製。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
209104-100G:
209104-2.5G:
209104-500MG:
209104-BULK:
209104-100MG:
209104-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 47, 3797-3797 (2006)
Timothy J Donohoe et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(8), 2514-2515 (2006-02-24)
The use of N-sulfonyloxy carbamates as reoxidants for the tethered aminohydroxylation (TA) reaction is reported. These new conditions obviate the requirement for lithium hydroxide and tBuOCl in the oxidation mixture. In addition to providing aminohydroxylation products in good yields, the
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
209104-100MG4061832968315
209104-500MG4061838770547
209104-2.5G4061838770530