Merck
419494
Sigma-Aldrich
四酸化オスミウム
ACS reagent, ≥98.0%
別名:
オスミウム酸, 酸化オスミウム(VIII)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OsO4
CAS番号:
分子量:
254.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
蒸気密度
8.8 (vs air)
蒸気圧
7 mmHg ( 20 °C)
詳細
identification passes test
アッセイ
≥98.0%
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: oxidant
溶液の透明度
passes test
bp
130 °C (lit.)
mp
39.5-41 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
methyl tert-butyl ether: soluble(lit.)
toluene: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChI Key
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Osmium tetroxide may be used in the following processes:
  • As a tissue-staining contrast agent for staining tissues.
  • Lactonization of alkenols to lactones by oxidation.
  • Synthesis of the corresponding tetrols from 1,5-cycloocatdiene by bishydroxylation.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
419494-1G:
419494-250MG:
419494-1G-PW:
419494-VAR:
419494-BULK:
419494-250MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
On the Stereoselectivity in Bisdihydroxylation of 1,5-cyclooctadiene with Osmium Tetroxide.
Kawazoe K, et al.
Synthetic Communications, 31(14), 2107-2112 (2001)
P Maupin-Szamier et al.
The Journal of cell biology, 77(3), 837-852 (1978-06-01)
We have studied the destruction of purified muscle actin filaments by osmium tetroxide (OsO4) to develop methods to preserve actin filaments during preparation for electron microscopy. Actin filaments are fragmented during exposure to OsO4. This causes the viscosity of solutions
Direct Lactonization of Alkenols via Osmium Tetroxide-Mediated Oxidative Cleavage.
Schomaker JM, et al.
Organic Letters, 5(17), 3089-3092 (2003)
The crystal structure of osmium tetroxide.
Ueki T, et al.
Acta Crystallographica, 19(2), 157-160 (1965)
Vacuum ultraviolet spectra of osmium tetroxide and ruthenium tetroxide.
Roebber JL, et al.
J. Chem. Phys. , 60(8), 3166-3173 (1974)