Merck
208868
Sigma-Aldrich
四酸化オスミウム 溶液
2.5 wt. % in tert-butanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OsO4
CAS番号:
分子量:
254.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
for analytical purposes
蒸気圧
5.42 psi ( 20 °C)
6.76 psi ( 55 °C)
フォーム
liquid
含みます
tert-butyl hydroperoxide as stabilizer
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
2.5 wt. % in tert-butanol
密度
1.0 g/mL at 20 °C
0.811 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChI Key
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
四酸化オスミウム溶液(OsO4)はさまざまな有機反応に触媒として一般的に用いられています。OsO4は強力な酸化剤であり、炭素間結合を切断するために使用できます。さらに、アルケンのシスジヒドロキシル化、アルケンのジアステレオ選択的および不斉ジヒドロキシル化、オスミル化およびオキシアミノ化にも使用できます。
アプリケーション
四酸化オスミウム溶液は、次の用途で触媒として使用されます:
  • シス-1,2-ジオールを形成するためのアルケンのシスジヒドロキシル化
  • オキソンを共酸化剤として使用してカルボン酸を生成するための、1,4-ジエンの直接酸化
四酸化オスミウムは以下の用途でも使用できます:
  • (+)-ノリソリドの立体選択的合成。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208868-BULK:
208868-5ML:4548173931357
208868-25ML:4548173931340
208868-VAR:
208868-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
On stereochemistry of osmium tetroxide oxidation of allylic alcohol systems: empirical rule.
Cha JK, et al.
Tetrahedron Letters, 24(37), 3943-3946 (1983)
Kinetics of Oxidation of Some Fluoroquinolones by Hexacyanoferrate (III) in Alkaline Medium.
Diab N, et al.
International Journal of Chemistry (Canadian Center of Science and Education), 34(2), 1388-1388 (2013)
Asymmetric induction in the reaction of osmium tetroxide with olefins.
Hentges SG and Barry Sharpless K.
Journal of the American Chemical Society, 102(12), 4263-4265 (1980)
Yukihiko Sugita et al.
The Journal of general virology, 92(Pt 11), 2485-2493 (2011-07-29)
Negatively stained influenza virions sometimes show irregular morphology and are often referred to as pleomorphic. However, this irregular morphology has not been visualized when ultrathin-section transmission and scanning electron microscopies are used. This study focused on the effects of ultracentrifugation
OsO4·streptavidin: a tunable hybrid catalyst for the enantioselective cis-dihydroxylation of olefins.
Valentin Köhler et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(46), 10863-10866 (2011-09-29)