Merck
392731
Sigma-Aldrich
(DHQD)2PHAL
greener alternative
≥95%
別名:
ヒドロキニジン-1,4-フタラジンジイルジエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H54N6O4
CAS番号:
分子量:
778.98
Beilstein:
5475678
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
光学活性
[α]22/D −262°, c = 1.2 in methanol
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 5
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
160 °C (dec.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](Oc3nnc(O[C@H](C4CC5CCN4C[C@@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8ccccc38)c9ccnc%10ccc(OC)cc9%10
InChI
1S/C48H54N6O4/c1-5-29-27-53-21-17-31(29)23-43(53)45(35-15-19-49-41-13-11-33(55-3)25-39(35)41)57-47-37-9-7-8-10-38(37)48(52-51-47)58-46(44-24-32-18-22-54(44)28-30(32)6-2)36-16-20-50-42-14-12-34(56-4)26-40(36)42/h7-16,19-20,25-26,29-32,43-46H,5-6,17-18,21-24,27-28H2,1-4H3/t29-,30-,31-,32-,43+,44+,45-,46-/m0/s1
InChI Key
YUCBLVFHJWOYDN-HVLQGHBFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(DHQD)2PHALは、不斉ハロゲン化のキラルアミン触媒として使用できる二量体です。
(DHQD)2PHALは、主にエナンチオ選択的触媒作用の配位子として使用される修飾シンコナアルカロイド誘導体です。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は再設計製品のカテゴリーに属しており、グリーンケミストリーの原則である“廃棄物の防止”、“危険性の低い化学合成”、「より安全な溶媒と助剤」および“事故防止のための本質的に安全な化学”で重要な改善が示されています。 DOZNスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
アプリケーション
(DHQD)2PHALは次のような用途のリガンドとして用いられます:
  • 三酸化オスミウム触媒によるオレフィンの非対称ジヒドロキシル化
  • アリール/ヘテロアリールハロゲン化物とアリルボロン酸の水性溶媒中、ホスフィン/有機溶媒無しでのパラジウム触媒による鈴木‐宮浦カップリング
  • 銅(I)触媒によるアジド‐アルキン環状付加反応による水中での1,2,3-トリアゾールの合成
ヒドロキニジン1,4-フタラジンジイルジエーテル[(DHQD)2PHAL]は以下の用途に使用できます:
  • シャープレス不斉ジヒドロキシル化のリガンドとして
  • カルボニル化合物のエナンチオ選択性α-フッ素化のため
法的情報
Rhodia Pharma Solutions社からライセンスを受けて販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
392731-BULK:
392731-VAR:
392731-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pd (OAc) 2 and (DHQD) 2 PHAL as a simple, efficient and recyclable/reusable catalyst system for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions in H 2 O at room temperature.
Saikia B, et al.
New. J. Chem., 39(4), 2440-2443 (2015)
Syntheses and crystal structures of the cinchona alkaloid derivatives used as ligands in the osmium-catalyzed asymmetric dihydroxylation of olefins.
Amberg W, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(4), 844-849 (1993)
Enantioselective fluorination mediated by cinchona alkaloid derivatives/selectfluor combinations: Reaction scope and structural information for N-fluorocinchona alkaloids.
Shibata N, et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(29), 7001-7009 (2001)
Tetrahedron Asymmetry, 16, 3913-3913 (2005)
Chemical Fixation of Carbon Dioxide Co-Catalyzed by a Combination of Schiff Bases or Phenols and Organic Bases.
Shen YM, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2004(14), 3080-3089 (2004)