Merck
392758
Sigma-Aldrich
AD-mix-α
別名:
AD-mix-alpha
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
SMILES記法
CC[C@@H]1CN2CCC1CC2[C@H](Oc3nnc(O[C@@H](C4CC5CCN4C[C@@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8ccccc38)c9ccnc%10ccc(OC)cc9%10
InChI
1S/C48H54N6O4/c1-5-29-27-53-21-17-31(29)23-43(53)45(35-15-19-49-41-13-11-33(55-3)25-39(35)41)57-47-37-9-7-8-10-38(37)48(52-51-47)58-46(44-24-32-18-22-54(44)28-30(32)6-2)36-16-20-50-42-14-12-34(56-4)26-40(36)42/h7-16,19-20,25-26,29-32,43-46H,5-6,17-18,21-24,27-28H2,1-4H3/t29-,30+,31-,32+,43-,44-,45-,46-/m1/s1
InChI Key
YUCBLVFHJWOYDN-PPIALRKJSA-N
詳細
キラル配位子(DHQ)2PHALを含みます。
アプリケーション
(E,E)-または(E,Z)-1,3-ジエン酸のSharpless不斉ジヒドロキシル化に利用される触媒。ß,γ-不飽和エステルからのß-ヒドロキシ-γ-ラクトンの製造にも使用されます。
AD-mix-αは、5-ブロモピコリン酸メチルから(+)-エナンチオマー型の強力な抗炎症性メチルピコリン酸アルカロイドを合成する不斉ジヒドロキシル化(AD)工程に使用されています。
Sharpless不斉ジヒドロキシル化に用いられる試薬です。
構成
混合物は
(DHQ)2PHAL(製品番号392723)を0.0016モル含みます。
炭酸カリウム、粉末、0.4988モル
フェリシアン化カリウム、0.4988モル
オスミウム酸カリウム二水和物、0.0007モル
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
392758-10G:4548173939605
392758-250G:4548173922577
392758-50G:4548173939612
392758-BULK:
392758-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aldrichimica Acta, 27, 70-70 (1994)
European Journal of Organic Chemistry, 2669-2669 (2006)
Chemical Reviews, 94, 2483-2483 (1994)
First asymmetric synthesis of CJ-14877 and its enantiomer and their interleukin-1? inhibitory activities.
Aoyagi Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 19(7), 1876-1878 (2009)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2768-2768 (1992)