Merck
441783
Sigma-Aldrich
ペンタエリトリトール テトラキス(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシヒドロシンナマート)
98%
別名:
アンチオキシダント1010, イルガノックス1010, ペンタエリスリトールテトラキス(3-(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオナート)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[HOC6H2[C(CH3)3]2CH2CH2CO2CH2]4C
CAS番号:
分子量:
1177.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
mp
115-118 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)OCC(COC(=O)CCc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(COC(=O)CCc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)COC(=O)CCc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C73H108O12/c1-65(2,3)49-33-45(34-50(61(49)78)66(4,5)6)25-29-57(74)82-41-73(42-83-58(75)30-26-46-35-51(67(7,8)9)62(79)52(36-46)68(10,11)12,43-84-59(76)31-27-47-37-53(69(13,14)15)63(80)54(38-47)70(16,17)18)44-85-60(77)32-28-48-39-55(71(19,20)21)64(81)56(40-48)72(22,23)24/h33-40,78-81H,25-32,41-44H2,1-24H3
InChI Key
BGYHLZZASRKEJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシヒドロケイヒ酸ペンタエリトリトールテトラキス(PT)は、主として酸化耐性および溶媒毒性に対する保護を強化するために使用される立体的ヒンダードフェノール抗酸化剤および熱安定剤です。ガラス転移温度は50°Cで、室温でアニーリングできます。
アプリケーション
PTは、UV曝露時に二軸延伸プロピレン(BOPP)コンデンサーフィルムを熱酸化から保護するために添加剤として使用できます。また、X線光電子顕微鏡(XPS)および原子間力顕微鏡(AFM)を用いてガスクラスターイオンスパッタリング(GCIS)を研究するときに、標準物質として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
441783-100G:
441783-500G:
441783-RSAMPLE:
441783-BULK:
441783-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of carbon nanotubes on the global aging behavior of beta-nucleated polypropylene random copolymers for absorbers of solar-thermal collectors.
Wallner GM, et al.
Solar Energy (2018)
Effect of UV treatment on the dielectric strength of BOPP capacitor film
Conference Record of the 2006 IEEE International Symposium on Electrical Insulation, 36(5), 314-317 (2006)
Upcycling of polypropylene?The influence of polyethylene impurities.
Kamleitner F, et al.
Polym. Eng. Sci., 57(12), 1374-1381 (2017)
Gas-cluster ion sputtering: Effect on organic layer morphology.
Goodwin CM, et al.
Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, And Films, 36(5), 051507-051507 (2018)
Dan Mao et al.
Analytical chemistry, 83(16), 6410-6417 (2011-07-13)
Time-of-flight secondary ion mass spectrometry and atomic force microscopy are employed to characterize a wedge-shaped crater eroded by a 40-keV C(60)(+) cluster ion beam on an organic film of Irganox 1010 doped with Irganox 3114 delta layers. From an examination
プロトコル
HPLC Analysis of Phenolic Antioxidants on Ascentis® Express C18 2.7 μm
HPLC Analysis of Phenolic Antioxidants on Ascentis® Express C18 2.7 μm