安全性情報
8.18449
Sigma-Aldrich
4,4′-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol)
for synthesis
別名:
4,4′-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol), Bis(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(2-(CH3)-4-(OH)-5-((CH3)3C)C6H2)2S
CAS番号:
分子量:
358.54
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-525-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
powder
自己発火温度
402 °C
有効性
2345 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
158-162 °C
転移温度
flash point 215 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C22H30O2S/c1-13-9-17(23)15(21(3,4)5)11-19(13)25-20-12-16(22(6,7)8)18(24)10-14(20)2/h9-12,23-24H,1-8H3
InChI Key
HXIQYSLFEXIOAV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2