Key Documents
8.14050
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzylethylenediamine diacetate
for synthesis
別名:
N,N-Dibenzylethylenediamine diacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2 · 2C2H4O2
CAS番号:
分子量:
360.45
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
204-572-4
品質水準
pH
5-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
118 °C
溶解性
150 g/L
かさ密度
280 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
InChI Key
MTRNNCLQPVCDLF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3