安全性情報
8.07476
Sigma-Aldrich
Isopropylamine
for synthesis
別名:
Isopropylamine, 2-Aminopropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHNH2
CAS番号:
分子量:
59.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
200-860-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
631 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
330 °C
有効性
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
>400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2-10.4 % (v/v)
pH
13 (20 °C, 700 g/L in H2O)
動粘度
0.47 cSt(20 °C)
bp
32 °C/1013 hPa
転移温度
flash point -37 °C
密度
0.69 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
InChI Key
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.687 - 0.688
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
<-13.0 °F - closed cup
引火点(℃)
<= -25 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8074762500:
IN28074760500:
8074761000:
8074769999:
8074760100:
8074760000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2