蒸気密度
2.04 (vs air)
品質水準
蒸気圧
9.2 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
755 °F
expl. lim.
10.4 %
不純物
≤3% water
屈折率
n20/D 1.374 (lit.)
n20/D 1.374
bp
32-35 °C
33-34 °C (lit.)
密度
0.688 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)N
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
InChI Key
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
<-13.0 °F - closed cup
引火点(℃)
<= -25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
59330-500ML-F:
59330-2.5L-F:
59330-BULK-F:
59330-1L-F:
59330-VAR-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)