Merck
543047
Sigma-Aldrich
塩化重水素 溶液
35 wt. % in D2O, ≥99 atom % D
別名:
塩酸-d 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DCl
CAS番号:
分子量:
37.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % D
フォーム
liquid
濃度
35 wt. % in D2O
テクニック
NMR: suitable
アプリケーション
pharmaceutical
質量シフト
M+1
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
重水素化リチウムは、水素化リチウムの同位体標識アナログです。
アプリケーション
塩化ジュウテリウム溶液は以下の研究に使用されています:
  • 無水酢酸および酢酸を用いたキトサン再アセチル化の反応速度
  • チオアセチル化によるキトサンの位置選択的末端基活性
  • NMR分光法を用いた水溶液中でのシクロデキストリンとカプトプリル間の錯体形成
重水素化リチウムは、30GPaおよび室温で、半導体として作用できます。陽子および中性子構造の測定のための偏極重陽子標的物質として使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
543047-10G:4548173168364
543047-50G:4548173168371
543047-VAR:
543047-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Inclusion complex formation of captopril with $\alpha$-and $\beta$-cyclodextrins in aqueous solution: NMR spectroscopic and molecular dynamic studies.
Ikeda Y, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 91(11), 2390-2398 (2002)
Kinetics and efficiency of chitosan reacetylation.
Lavertu M, et al.
Carbohydrate Polymers, 87(2), 1192-1198 (2012)
Regioselective chitosan end-group activation: the triskelion approach
Pickenhahn VD, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(30), 18628-18638 (2017)
Tetsuya Miyamoto et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 116, 145-149 (2015-05-20)
Ovalbumin, a major protein in chicken egg white, is converted into a more thermostable molecular form, known as S-ovalbumin, during the storage of shell eggs. Our previous X-ray crystallographic study indicated that S-ovalbumin contains three D-Ser residues (S164, S236, and
Jordanna S Master et al.
The Journal of nutrition, 145(5), 876-883 (2015-03-27)
Low birth weight is associated with increased risk of adult cardiovascular and metabolic disease development, with recent studies highlighting transmission to subsequent generations via both maternal and paternal lines. However, the timing of parent-specific programming of disease risk to the