Merck
372072
Sigma-Aldrich
重水酸化ナトリウム
40 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
別名:
重水酸化ナトリウム 溶液, 水酸化ナトリウム-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOD / D2O
CAS番号:
分子量:
41.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99.5 atom % D
フォーム
liquid
濃度
40 wt. % in D2O
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.418
質量シフト
M+1
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[O-][2H]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
重水酸化ナトリウム溶液は、水酸化ナトリウムの同位体アナログです。他の重水酸化化合物を作り出すための重水素源として使用されます。
アプリケーション
重水酸化ナトリウム溶液は、以下のように使用されます:
  • NMR分光法によるCEE(クレアチンエチルエステル)の加水分解の程度を測定するための重水素化溶媒として
  • 重水素化THPM(テトラヒドロピリミジン)の調製
  • 界面活性アミドの調製、安定性、生分解性の研究
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
372072-50G:4548173140971
372072-BULK:
372072-10G:4548173140964
372072-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adam R Offenbacher et al.
The journal of physical chemistry. B, 124(2), 345-354 (2020-01-07)
Proton-coupled electron transfer (PCET) is fundamental to many important biological reactions, including solar energy conversion and DNA synthesis. For example, class Ia ribonucleotide reductases (RNRs) contain a tyrosyl radical-diiron cofactor with one aspartate ligand, D84. The tyrosyl radical, Y122•, in
Ricardo Dias et al.
International journal of biological macromolecules, 112, 1029-1037 (2018-02-16)
Celiac Disease (CD) is now recognized as a worldwide epidemic. Although a gluten free diet usually induces clinical improvements within days or weeks, adhering to this routine is still troublesome. Therefore, new solutions are needed for quality-of-life improvement of CD
Mary Jo Weiss-Errico et al.
The journal of physical chemistry. B, 121(35), 8359-8366 (2017-08-12)
Legacy perfluoroalkyl substances (PFASs) are known environmental pollutants with serious adverse health effects. Perfluoroethercarboxylic acids (PFECAs), emerging PFASs now being substituted for legacy PFASs, have recently been detected in the environment. Cyclodextrins (CDs) have been proposed as agents for the
Juan Carro et al.
Biochemistry, 57(11), 1790-1797 (2018-02-28)
The mechanism of dioxygen reduction by the flavoenzyme aryl-alcohol oxidase was investigated with kinetic isotope, viscosity, and pL (pH/pD) effects in rapid kinetics experiments by stopped-flow spectrophotometry of the oxidative half-reaction of the enzyme. Double mixing of the enzyme in
Xiang Zhai et al.
Biochemistry, 53(21), 3486-3501 (2014-05-16)
Two mutations of the phosphodianion gripper loop in chicken muscle triosephosphate isomerase (cTIM) were examined: (1) the loop deletion mutant (LDM) formed by removal of residues 170-173 [Pompliano, D. L., et al. (1990) Biochemistry 29, 3186-3194] and (2) the loop