Merck
329916
Sigma-Aldrich
Potassium dideuterium phosphate
98 atom % D
別名:
Potassium dihydrogen-d2 phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KD2PO4
CAS番号:
分子量:
138.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
テクニック
NMR: suitable
mp
253 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[K+].[2H]OP([O-])(=O)O[2H]
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1/i/hD2
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-ZSJDYOACSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
329916-10G:
329916-BULK:
329916-VAR:
329916-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Samriddh Mudgal et al.
Food chemistry, 197(Pt A), 84-91 (2015-12-01)
We illustrate a method that uses bovine serum albumin (BSA) to control the receptor-accessible part of rebaudioside A (Reb A). The critical micelle concentration (CMC) of Reb A was found to be 4.5 mM and 5 mM at pH 3