Merck
440485
Sigma-Aldrich
酢酸アンモニウム-d7
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CO2ND4
CAS番号:
分子量:
84.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
形状
solid
テクニック
NMR: suitable
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]N([2H])[2H].[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;/hD4
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
440485-VAR:
440485-5G:
440485-1G:
440485-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)