Merck
613983
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate-d3
98 atom % D, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CO2NH4
分子量:
80.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
OC(C([2H])([2H])[2H])=O.N
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-NIIDSAIPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
613983-VAR:
613983-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)