Merck
427640
Sigma-Aldrich
Tributyl borate-10B
98 atom % 10B
別名:
Tributoxyborane-10B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3O]310B
CAS番号:
分子量:
230.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 10B
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
230-235 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M-1
SMILES記法
CCCCO[10B](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3/i13-1
InChI Key
LGQXXHMEBUOXRP-HSGWXFLFSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
427640-10G:
427640-1G:
427640-BULK:
427640-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)