蒸気圧
30 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
密度
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COb1ob(OC)ob(OC)o1
InChI
1S/C3H9B3O6/c1-7-4-10-5(8-2)12-6(9-3)11-4/h1-3H3
InChI Key
ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
T70203-VAR:
T70203-100G:
T70203-5G:
T70203-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)