Merck
607460
Sigma-Aldrich
アンモニウム-15N アセタート-13C2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CO215NH4
CAS番号:
分子量:
80.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
形状
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[15NH3].[13CH3][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1+1,2+1;1+1
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-BQCHDQQLSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
607460-VAR:
607460-BULK:
607460-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)