同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
形状
powder
光学活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
protein purification: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- for de novo fatty acid (FA) synthesis
- as a component in tracing media for the analysis of stable isotope tracer
- in minimal media for recombinant protein production
- for cell suspension
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
389374-250MG:
389374-10G:
389374-BULK:
389374-VAR:
389374-2G:
389374-1G:
389374SP-BULK:
389374-50G:
389374-3G:
389374-25G:
389374-100MG:
資料
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
関連コンテンツ
タンパク質構造は、タンパク質機能推定に活用できる有用な情報を提供します。タンパク質構造と、タンパク質相互作用、発現レベル、および位置のマッピングの研究により、疾患バイオマーカーと治療のための潜在的な薬剤標的の同定が可能になります。
Protein structure provides valuable information that can be used to infer protein function. The study of protein structure and mapping of protein interactions, expression levels, and location enables the identification of disease biomarkers and potential drug targets for therapeutic treatment.