同位体純度
98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+5
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][13C@](N)([13CH2][13CH2][13C](N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-WIAREEORSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
605166-500MG:
605166SP-BULK:
605166-BULK:
605166-100MG:
605166-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
タンパク質構造は、タンパク質機能推定に活用できる有用な情報を提供します。タンパク質構造と、タンパク質相互作用、発現レベル、および位置のマッピングの研究により、疾患バイオマーカーと治療のための潜在的な薬剤標的の同定が可能になります。
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
605166-100MG | 4061832675954 |
605166-500MG | 4061832675961 |