Merck
570737
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-15N2,d10
98 atom % D, 98 atom % 15N
別名:
L-Glutamine-ul-15N,d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D215NCO(CD2)2CD(15ND2)CO2D
分子量:
158.19
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
98 atom % D
形状
solid
光学活性
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+12
SMILES記法
[2H]OC(=O)[C@]([2H])([15N]([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1/i1D2,2D2,3D,6+1,7+1/hD5
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-ZUGGXKPMSA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)