Merck
749990
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-13C5,15N2,2,3,3,4,4-d5
98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-13C5,15N2,2,3,3,4,4-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N13C(O)(13CD2)213CD(15NH2)13COOH
分子量:
158.13
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
アッセイ
95% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
185 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+12
SMILES記法
[15NH2][13C]([13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-GTWFMKDCSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
749990-VAR:
749990-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)