About This Item
化学式:
HO13CH213CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
108.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
N[13C@@H]([13CH2]O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-GCCOVPGMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
604887-VAR:
604887-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)