同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
光学活性
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H][C@](N)(CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i3+1
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-NSQKCYGPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
490156-VAR:
490156-250MG:
490156-250MG-PW:
490156-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック