Merck
S4500
Sigma-Aldrich
L-セリン
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
別名:
(S)-2-アミノ-3-ヒドロキシプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
105.09
Beilstein:
1721404
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-セリン, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
detection
保管温度
room temp
SMILES記法
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-セリンは、均質化用のTris-BSANバッファーの調製に使用されています。正常尿中のポリペプチド排泄の定量分析にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-セリンは、ヌクレオチド合成の前駆体として作用する非必須アミノ酸です。中枢神経系の発達及び機能に関与しています。また、L-セリンは細胞増殖に関与しています。
セリンヒドロキシメチルトランスフェラーゼによるグリシンの前駆体です。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4500-VAR:
S4500-25G:
S4500-1KG:
S4500-10MG:
S4500-BULK:
S4500-1G:
S4500-1G-KC:
S4500-5G:
S4500-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
DL-セリン BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S5386
DL-セリン
L-セリン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1103
L-セリン
Taiga Okumura et al.
Scientific reports, 8(1), 9707-9707 (2018-06-28)
Radiocesium-bearing microparticles (CsPs) substantially made of silicate glass are a novel form of radiocesium emitted from the broken containment vessel of Fukushima Dai-ichi nuclear power plant. CsPs have a potential risk of internal radiation exposure caused by inhalation. Radiation-contaminated waste
L-Serine in disease and development
Tom J. de Koning
Biochemistry, 371 (2003)
Taiga Okumura et al.
Scientific reports, 9(1), 3520-3520 (2019-03-07)
Radiocaesium-bearing microparticles (CsMPs) composed of silicate glass were released by the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident in March 2011. Since CsMPs contain a high concentration of radiocaesium, their dynamics and fate in the environment are urgent issues to be
Abel Lajtha, Simo S. Oja, Pirjo Saransaari, Arne Schousboe
Handbook of Neurochemistry and Molecular Neurobiology: Amino Acids and Peptides in the Nervous System, 4 (2007)
Analysis of GSH and GSSG after derivatization with N-ethylmaleimide
Nature Protocols, 8(9) (2003)
資料
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC