Merck
V0500
Sigma-Aldrich
L-バリン
≥98% (HPLC), suitable for thin layer chromatography (TLC)
別名:
(S)-α-アミノイソ吉草酸, L-2-アミノ-3-メチルブタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
117.15
Beilstein:
1721136
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-バリン, reagent grade, ≥98% (HPLC)
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
white
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • L-バリンは薄層クロマトグラフィーにおいて標準物質として使用されています。
  • 無脊椎動物由来の細胞及び組織を培養するためのGrace培地(Antheraea由来)において、サプリメントとして使用されています。
  • 大腸菌での抗生物質耐性におけるrelA遺伝子の役割を研究するための飢餓培地の調製に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
バリンは、グルタミン及びアラニンの生合成に関与する必須アミノ酸です。分岐鎖アミノ酸(BCAA)であるバリンは、BCAA間のバランスを維持します。L-バリンは、エネルギー燃料として機能します。長期のL-バリンの欠乏により、成長阻害、臓器障害、及び筋肉量の減少が生じます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
V0500-5G:
V0500-100G:
V0500-1G-KC:
V0500-BULK:
V0500-1KG:
V0500-1G:
V0500-25G:
V0500-500G:
V0500-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Preparation of several media for the culture of tissues and cells from invertebrates.
Vaughn
TCA Manual, 527-537 (1977)
Martin Kohlmeier
Nutrient Metabolism: Structures, Functions, and Genes, 390-390 (2015)
On the limited role of relA in kanamycin and amino acid starvation induced stringency and subsequent antibiotic cross-protection in Escherichia coli
Chiang
Journal of Experimental Microbiology and Immunology, 15, 59-63 (2011)
Zhe Yang et al.
Cell research, 28(10), 1013-1025 (2018-09-14)
Adequate protein intake is crucial for the survival and well-being of animals. How animals assess prospective protein sources and ensure dietary amino acid intake plays a critical role in protein homeostasis. By using a quantitative feeding assay, we show that
Sonia Jego et al.
Nature neuroscience, 16(11), 1637-1643 (2013-09-24)
Rapid-eye movement (REM) sleep correlates with neuronal activity in the brainstem, basal forebrain and lateral hypothalamus. Lateral hypothalamus melanin-concentrating hormone (MCH)-expressing neurons are active during sleep, but their effects on REM sleep remain unclear. Using optogenetic tools in newly generated