Merck
V0513
Sigma-Aldrich
L-バリン
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
別名:
(S)-α-アミノイソ吉草酸, L-2-アミノ-3-メチルブタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
117.15
Beilstein:
1721136
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-バリン, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
由来生物
non-animal source
品質水準
認証
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
アッセイ
98.5-101.0%
フォーム
powder
品質
meets EP, JP, USP testing specifications
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
溶解性
H2O: 25 mg/mL
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-バリンは、初代肝細胞を培養するためのアミノ酸補充培地の調製に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
バリンは、グルタミン及びアラニンの生合成に関与する必須アミノ酸です。分岐鎖アミノ酸(BCAA)であるバリンは、BCAA間のバランスを維持します。L-バリンは、エネルギー燃料として機能します。長期のL-バリンの欠乏により、成長阻害、臓器障害、及び筋肉量の減少が生じます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
V0513-100G:
V0513-10MG:
V0513-25KG:
V0513-VAR:
2550092:
V0513-25G:
V0513-1KG:
2522032:
V0513-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Martin Kohlmeier
Nutrient Metabolism: Structures, Functions, and Genes, 390-390 (2015)
Recapitulation of metabolic defects in a model of propionic acidemia using patient-derived primary hepatocytes.
Chapman KA
Molecular Genetics and Metabolism, 117(3), 355-362 (2016)
Sonia Jego et al.
Nature neuroscience, 16(11), 1637-1643 (2013-09-24)
Rapid-eye movement (REM) sleep correlates with neuronal activity in the brainstem, basal forebrain and lateral hypothalamus. Lateral hypothalamus melanin-concentrating hormone (MCH)-expressing neurons are active during sleep, but their effects on REM sleep remain unclear. Using optogenetic tools in newly generated
Shankar Sachidhanandam et al.
Nature neuroscience, 16(11), 1671-1677 (2013-10-08)
Neocortical activity can evoke sensory percepts, but the cellular mechanisms remain poorly understood. We trained mice to detect single brief whisker stimuli and report perceived stimuli by licking to obtain a reward. Pharmacological inactivation and optogenetic stimulation demonstrated a causal
Ying-Lin Chen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(21), 9013-9020 (2013-05-24)
The translation of dendritic microtubule-associated protein 1B (MAP1B) is exaggerated upon group I mGluR activation leading to AMPA receptor (AMPAR) endocytosis and consequent long-term depression. However, the mechanisms of regulation of MAP1B protein synthesis in the mature dendrites remain unclear.