製品名
L-フェニルアラニン, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
由来生物
non-animal source
認証
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
製品種目
BioXtra
アッセイ
98.5-101.0%
フォーム
powder
品質
meets EP, JP, USP testing specifications
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
色
white
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 50 mg/mL
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5482-10MG:
P5482-25KG:
P5482-100G:
P5482-1KG:
P5482-BULK:
P5482-VAR:
P5482-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)