Merck
T0254
Sigma-Aldrich
L-トリプトファン
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-2-アミノ-3-(3-インドリル)プロピオン酸, L-α-アミノ-3-インドールプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2O2
CAS番号:
分子量:
204.23
Beilstein:
86197
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-トリプトファン, reagent grade, ≥98% (HPLC)
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
溶解性
0.5 M HCl: 50 mg/mL
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI Key
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-トリプトファンは、骨髄由来好中球の分離に使用されています。また、Raman顕微鏡の使用が病理学的に正常な網膜におけるニューロンネットワークを研究するツールとなることを確認するためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
トリプトファン(Trp)は、成長、生殖および免疫に関係する複素環必須アミノ酸です。気分、認知および行動の制御にはトリプトファンを多く使用する必要があります。脳によるトリプトファンの取り込みは、血漿中のTrPと他のすべての大きい神経アミノ酸との比に依存します。この比が高いと、Trpの取り込みが多いことになります。
その他情報
セロトニンおよびメラトニンのアミノ酸前駆体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0254-VAR:
T0254-5G:
T0254-500G:
T0254-1G:
T0254-25G:
T0254-1KG:
T0254-100G:
T0254-1G-KC:
T0254-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Raman microscopy of porcine inner retinal layers from the area centralis
J. Renwick
Molecular Vision (2007)
Tryptophan Catabolism Restricts IFN-??Expressing Neutrophils and Clostridium difficile Immunopathology
Mohamad El-Zaatari
Journal of Immunology (2014)
Effects of tryptophan loading on human cognition, mood, and sleep.
Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 34(3) (2010)
Amino acids: metabolism, functions, and nutrition.
Wu G
Amino Acids (2009)
Heidi Barth et al.
Critical reviews in microbiology, 40(4), 360-368 (2012-11-24)
Indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) is an enzyme that catabolises tryptophan - an essential amino acid critical for T cell proliferation. Initially recognized as a first line of host defense against infectious pathogens, IDO has been subsequently identified as an important immune-regulator inhibiting