主要文書
8.16017
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Tryptophan
for synthesis
別名:
(S)-(-)-Tryptophan, Trp
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2O2
CAS番号:
分子量:
204.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-795-6
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
有効性
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
溶解性
10 g/L
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI Key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -32.5 - -30.5 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1