製品名
L-トリプトファン, BioUltra, ≥99.5% (NT)
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (NT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −31.5±1°, c = 1% in H2O
不純物
insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.1%
損失
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
色
white
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
溶解性
0.5 M HCl: 0.1 g/mL at 20 °C, clear, colorless to faintly yellow
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 326 nm in 0.5 M HCl at 0.5 M
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI Key
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93659-50G:
93659-VAR:
93659-250G:
93659-BULK:
93659-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック