Merck
T9753
Sigma-Aldrich
D-トリプトファン
≥98.0% (HPLC)
別名:
(R)-2-アミノ-3-(3-インドリル)プロピオン酸, D-α-アミノ-3-インドールプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2O2
CAS番号:
分子量:
204.23
Beilstein:
86198
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
D-トリプトファン, ≥98.0% (HPLC)
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | embryo: suitable
cell culture | mammalian: suitable
white to off-white
mp
282-285 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m1/s1
InChI Key
QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
遺伝子情報
human ... GRINA(2907)
mouse ... GRINA(66168)
rat ... GRINA(266668)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリプトファンは、体内に存在する必須および標準的なアミノ酸の1つです。細胞に使用されてタンパク質が産生されます。
アプリケーション
D-トリプトファンは、in vitroで歯科用ユニット給水系(DUWL)内に散在しているバイオフィルムに及ぼす効果を研究するために使用されています。
D-トリプトファンはヒト胎児由来腎臓細胞(HEK-293, ATCC: CRL-1573)の培養に使用することができます。この物質は甘味料であり、腸内分泌細胞からのインクレチン放出(糖によって誘起されるが甘味料では誘起されない)の研究で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
低レベルのD-トリプトファンにより、E. coli(大腸菌)のL-トリプトファン要求性変異株の増殖を防止できます。
その他情報
トリプトファンの非天然型異性体です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T9753-BULK:
T9753-5G:
T9753-VAR:
T9753-100G:
T9753-100MG:
T9753-1G:
T9753-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fangjie Zheng et al.
Electrophoresis, 40(16-17), 2218-2226 (2019-04-27)
Establishing a simple and accurate method for Hg2+ detection is of great importance for the environment and human health. In this work, platinum nanoparticles (Pt NPs) with different capped agents and morphologies were synthesized. It was found that Pt NPs
Action of D-Tryptophan on E. coli
Hatanaka M
Nature, 204(4954), 202-203 (1964)
Yu Sakurai et al.
Molecular pharmaceutics, 17(4), 1397-1404 (2020-02-25)
Peptide modification is a popular strategy for developing an active targeting lipid nanoparticle (LNP). In modifying the surface of an LNP with a peptide, the sequence and structure of the peptide strongly affects the formation of the LNP. Specifically, a
Substances Involved in Neurotransmission
Nutritional and Herbal Therapies for Children and Adolescents, 71-99 (2010)
William Bacchus et al.
Metabolic engineering, 15, 144-150 (2012-11-28)
Prokaryotic transcriptional regulatory elements are widely utilized building blocks for constructing regulatory genetic circuits adapted for mammalian cells and have found their way into a broad range of biotechnological applications. Prokaryotic transcriptional repressors, fused to eukaryotic transactivation or repression domains