主要文書
8.16020
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Serine
for synthesis
別名:
(S)-(+)-Serine, 3-Hydroxy-L-alanine, Ser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7NO3
CAS番号:
分子量:
105.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-274-3
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
215-225 °C (decomposes)
溶解性
360 g/L
かさ密度
570 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
詳細
(S)-(+)-Serine is a non-essential amino acid that serves as a building block in peptide synthesis and as a precursor for various biomolecules, including neurotransmitters and phospholipids.
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1