製品名
L-トレオニン, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
由来生物
non-animal source
認証
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
製品種目
BioXtra
アッセイ
99.0-101.0%
フォーム
powder
品質
meets EP, JP, USP testing specifications
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
色
white
mp
256 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
InChI Key
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ホモセリンキナーゼ活性に対する熱の影響を研究するため。
- Plackett–Burman分析、および選択したアミノ酸がその後のCHO細胞でのモノクローナル抗体産生に及ぼす影響を研究するため。
- L-トレオニンデヒドロゲナーゼ活性を測定する担体として。
- シュードモナスプチダの成長速度に対するL-トレオニンの影響を研究し、L-トレオニンに対する耐性を確認するため。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2520072:
T8441-25G:
T8441-BULK:
T8441-100G:
2550088:
T8441-10MG:
T8441-1KG:
T8441-25KG:
T8441-10G:
T8441-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inhibition by L-Threonine, and Regulation of Biosynthesis