製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
色
white to off-white
mp
244 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
InChI Key
AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-スレオニンは、遺伝コードに従ってタンパク質中に取り込まれる、タンパク質構成必須アミノ酸です。スレオニンは、グリコシル化反応に関与可能なヒドロキシル基含有R基を有する極性アミノ酸です。
アプリケーション
純粋なL型を必要としない昆虫、哺乳類の細胞培養に使用されます。
適合性
本製品は、動物、昆虫の細胞培養用途への使用に適しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1520-100G:
T1520-500G:
T1520-25G:
T1520-10G:
T1520-BULK:
T1520-VAR:
Gustavo Luis Leonardo Scalone et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(22), 5364-5372 (2015-05-15)
Pyrazines are specific Maillard reaction compounds known to contribute to the unique aroma of many products. Most studies concerning the generation of pyrazines in the Maillard reaction have focused on amino acids, while little information is available on the impact